Merck
D2135
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycerol
≥99%
Synonim(y):
(±)-1,2-Dipalmitin, 1,2-Dihexadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1,2-dipalmitate, DL-1,2-Dipalmitin, DG(16:0/16:0/0:0)[rac], Hexadecanoic acid 1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H68O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.91
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-870-3
Beilstein/REAXYS Number:
1809777
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
InChI key
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)