Przejdź do
D2069
Desvenlafaxine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-phenol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H25NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16;/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
InChI key
IMWPSXHIEURNKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Desvenlafaxine hydrochloride has been used to evaluate if its occurrence in drinking water at environmental concentrations could induce neuronal gene expression.
Biochem/physiol Actions
Desvenlafaxine hydrochloride is a dual SERT/NET reuptake inhibitor.
Desvenlafaxine hydrochloride is a dual SERT/NET reuptake inhibitor. It is a major active metabolite of venlafaxine (#542); brain penetrant; Ki = 40 nM and 122 nM for hSERT and hNET, respectively (weak binding at the hDAT). Inhibition of [3H]5-HT or [3H]NE uptake for the hSERT or hNET produced IC50 values of 47 and 531 nM.
Desvenlafaxine hydrochloride is a psychoactive drug. Incidence of this drug in environmental samples might induce in vitro gene expression associated with neurological disorders.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7389E8284SML1010
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)