Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?