Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
EC Number:
203-956-9
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1735221
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 70 °C), 8.25 mmHg ( 100 °C)
assay
≥98%
autoignition temp.
550 °F
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?