Przejdź do
CZFA1041
CompoZr® ZFA celujący w c-MYC
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
product line
CompoZr®
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Nukleazy z palcem cynkowym (ZFN) to klasa zmodyfikowanych białek wiążących DNA, które ułatwiają ukierunkowaną edycję genów. Obecnie Sigma-Aldrich oferuje aktywatory, represory i modyfikatory epigenetyczne ZF do badań ekspresji genów. ZFA lub podobnie zwane ZF-TF (czynniki transkrypcyjne z palcem cynkowym) zawierają domenę aktywacji transkrypcji zamiast domeny nukleazy znajdującej się w ZFN i specyficznie aktywują geny kodujące i niekodujące. Wzrost specyficznej ekspresji genów zależy od docelowego miejsca wiązania i wybranej domeny efektorowej. Natywna aktywacja genów odbywa się poprzez wiązanie ZFA do promotorów i rekrutację maszynerii transkrypcyjnej. Zaletą tego podejścia do aktywacji jest również ekspresja endogennych izoform w odpowiednim stosunku.
* Należy pamiętać, że wszystkie plazmidy ZFA są standardowo wykonane z domeną aktywacyjną p65. Użytkownik końcowy będzie musiał wymienić domenę p65 i sklonować inne domeny aktywacyjne, epigenetyczne lub represorowe w zależności od potrzeb.
Features and Benefits
CompoZr ZFAs pozwala badaczom na nadekspresję endogennych genów z korzyścią posiadania wszystkich wariantów splicingowych w odpowiednich proporcjach.
  • Zatwierdzone ZFA ukierunkowane na MYC.
  • ZFA to potężne, nowatorskie narzędzie do modulowania ekspresji genów w ludzkich komórkach o niskim potencjale niecelowania.
Preparation Note
Czynnik transkrypcyjny p65 lub podjednostka RelA NF-kappaB (czynnik jądrowy kappaB) zawiera C-końcową domenę aktywacji transkrypcji. Dodatkowe domeny aktywacyjne są zawarte w zestawie, który obejmuje plazmidy z domenami aktywacyjnymi 2xp65, VP16 i VP64.2xp65 składa się z dwóch powtarzających się jednostek domeny aktywacyjnej p65.VP16 to domena transaktywująca z wirusa opryszczki pospolitej, która indukuje wczesną transkrypcję genów.VP64 to domena transaktywująca składająca się z tetramerycznego powtórzenia minimalnej domeny aktywacyjnej VP16.
Other Notes
Jeśli jesteś zainteresowany technologią CompoZr ZFN do trwałej edycji interesującego Cię genu, zapytaj o naszą ofertę niestandardowych usług ZFN pod adresem: [email protected].
  • Validated ZFA plasmids with the p65 activation domain to upregulate MYC.
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CZFA17184CZFA2136CZFA1504
product line
CompoZr®
product line
CompoZr®
product line
CompoZr®
product line
CompoZr®
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)