Przejdź do
CN406-05
Osteoblasty psów: CnOb (Cryovial)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
canine bone (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
osteoblast
Relevant disease(s):
arthritis; osteoporosis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
canine bone (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 78
morphology
osteoblast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis; osteoporosis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Osteoblasty psów stanowią doskonały system modelowy do badań istotnych dla układu kostnego, w tym mechanizmów kancerogenezy.
Osteoblasty psów zostały wykorzystane do zdefiniowania profilu biomarkerów kostniakomięsaka psów (Milovancev, 2013), wyjaśnienia roli onkogennego STAT3 (Fossey, 2009, 2011) i kanonicznej sygnalizacji Wnt (Piskun, 2013), oraz opracowanie spersonalizowanych metod leczenia kostniakomięsaka poprzez testowanie inhibitora Src dasatinib (Davis, 2013), związku aktywującego prokaspazę-3 PAC-1 (Book, 2012), inhibitora HSP90 STA-1474 (McCleese, 2009) i inhibitora STAT3 LLL12 (Couto, 2012, 2013).
Charakterystyka: Pozytywny dla mineralizacji kości.
Application
model do badań układu kostnego, szlaki sygnałowe, morfogeneza kości, ekspresja genów, aktywacja i proliferacja komórek, gojenie ran, tworzenie i regeneracja kości, strategie leczenia, inżynieria tkankowa, modele kości in vitro, mineralizacja, leczenie hormonalne
Biochem/physiol Actions
Kość
Preparation Note
  • 1. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Canine Osteoblast Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z Protokół kultury CnOb.
Other Notes
Canine Osteoblast Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CN402-05406OA-05ACN150-05
morphology
osteoblast
morphology
chondrocyte
morphology
osteoblast
morphology
Skeletal muscle
biological source
canine bone (normal)
biological source
canine articular cartilage (normal)
biological source
human bone (osteoarthritic)
biological source
canine skeletal muscle (normal limb)
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
relevant disease(s)
arthritis; osteoporosis
relevant disease(s)
arthritis
relevant disease(s)
arthritis
relevant disease(s)
muscular dystrophy
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
karyotype
2n = 78
karyotype
2n = 78
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 78
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)