Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
canine aorta (normal, tunica intima and media)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
3850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
canine aorta (normal, tunica intima and media)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 78
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki mięśni gładkich aorty psów (CnAOSMC) pochodzą z błony wewnętrznej i środkowej prawidłowej aorty psów. Są one kriokonserwowane przy drugim przejściu i mogą być hodowane i rozmnażane przez co najmniej 10 podwojeń populacji. Płytkowy czynnik wzrostu (PDGF) jest silnym mitogenem i czynnikiem chemotaktycznym, który może być zaangażowany w hiperplazję błony wewnętrznej i miażdżycę. Wykazano, że istnieją znaczne różnice regionalne w produkcji PDGF w prawidłowej aorcie psów, a SMC są istotnym czynnikiem przyczyniającym się do regionalnych różnic w produkcji PDGF.
1. Wykazano również, że nebiwolol rozluźnia mięśnie gładkie naczyń krwionośnych poprzez mechanizmy zależne od NO i cyklicznego GMP.
2. SMCs przeszczepu są funkcjonalnie zmienione, wytwarzając więcej płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF) niż SMCs aorty. PDGF wytwarzany przez SMCs przeszczepu może przyczyniać się do rozwoju hiperplazji błony wewnętrznej.
3. SMCs przeszczepu mają zmniejszoną odpowiedź proliferacyjną, ale mają podobną odpowiedź migracyjną na PDGF w porównaniu z SMCs aorty.
4.Wewnętrzne różnice w komórkach śródbłonka z aorty proksymalnej w porównaniu z aortą dystalną mają różną zdolność do wytwarzania PDGF w odpowiedzi na stymulanty, podczas gdy niestymulowane SMC nie wykazywały regionalnych różnic w produkcji PDGF i nie zwiększały wydzielania PDGF po leczeniu PMA lub trombiną.
5.Identyfikacja cDNA dla psiej izoformy syntazy tlenku azotu (iNOS) może być wykorzystana w badaniu odrzucenia przeszczepu i chorób sercowo-naczyniowych.
RECENT PUBLICATIONS Kiyan, Y., S. Tkachuk, D. Hilfker-Kleiner, H. Haller, B. Fuhrman, and Inna Dumler. 2014. oxLDL indukuje odpowiedź zapalną w komórkach mięśni gładkich naczyń poprzez połączenie receptora urokinazy z CD36 i TLR4. J Molec and Cell Cardiol, 66: 72-82.
Ignarro, L.J. et al, Nitric Oxide. 7(2):75-82 (2002).
Madura, J.A. et al, J. Vas Res. 33(1):53-61 (1996).
Pitsch, R.J. et al, J. Vasc. Surg. 26(1):70-8 (1997).
Minion, D.J. et al, J. Vasc. Surg. 31(5):953-9 (2000).
Van Aalst, J.A. et al, J. Vasc. Surg. 32(3):584-92 (2000).
Wang, X. et al, Am. J. Physiol. 275(4 Pt 2):H1122-9 (1998).
Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego. Nie są przeznaczone do stosowania u ludzi, zwierząt ani do celów diagnostycznych.
Komórki mięśni gładkich aorty psów (CnAOSMC) pochodzą z błony wewnętrznej i środkowej prawidłowej aorty psów. Są one kriokonserwowane przy drugim przejściu i mogą być hodowane i rozmnażane przez co najmniej 10 podwojeń populacji. Płytkowy czynnik wzrostu (PDGF) jest silnym mitogenem i czynnikiem chemotaktycznym, który może być zaangażowany w hiperplazję błony wewnętrznej i miażdżycę. Wykazano, że istnieją znaczne różnice regionalne w produkcji PDGF w prawidłowej aorcie psów, a SMC są istotnym czynnikiem przyczyniającym się do regionalnych różnic w produkcji PDGF.
1. Wykazano również, że nebiwolol rozluźnia mięśnie gładkie naczyń krwionośnych poprzez mechanizmy zależne od NO i cyklicznego GMP.
2. SMCs przeszczepu są funkcjonalnie zmienione, wytwarzając więcej płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF) niż SMCs aorty. PDGF wytwarzany przez SMCs przeszczepu może przyczyniać się do rozwoju hiperplazji błony wewnętrznej.
3. SMCs przeszczepu mają zmniejszoną odpowiedź proliferacyjną, ale mają podobną odpowiedź migracyjną na PDGF w porównaniu z SMCs aorty.
4.Wewnętrzne różnice w komórkach śródbłonka z aorty proksymalnej w porównaniu z aortą dystalną mają różną zdolność do wytwarzania PDGF w odpowiedzi na stymulanty, podczas gdy niestymulowane SMC nie wykazywały regionalnych różnic w produkcji PDGF i nie zwiększały wydzielania PDGF po leczeniu PMA lub trombiną.
5.Identyfikacja cDNA dla psiej izoformy syntazy tlenku azotu (iNOS) może być wykorzystana w badaniu odrzucenia przeszczepu i chorób sercowo-naczyniowych.
RECENT PUBLICATIONS Kiyan, Y., S. Tkachuk, D. Hilfker-Kleiner, H. Haller, B. Fuhrman, and Inna Dumler. 2014. oxLDL indukuje odpowiedź zapalną w komórkach mięśni gładkich naczyń poprzez połączenie receptora urokinazy z CD36 i TLR4. J Molec and Cell Cardiol, 66: 72-82.
Ignarro, L.J. et al, Nitric Oxide. 7(2):75-82 (2002).
Madura, J.A. et al, J. Vas Res. 33(1):53-61 (1996).
Pitsch, R.J. et al, J. Vasc. Surg. 26(1):70-8 (1997).
Minion, D.J. et al, J. Vasc. Surg. 31(5):953-9 (2000).
Van Aalst, J.A. et al, J. Vasc. Surg. 32(3):584-92 (2000).
Wang, X. et al, Am. J. Physiol. 275(4 Pt 2):H1122-9 (1998).
Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego. Nie są przeznaczone do stosowania u ludzi, zwierząt ani do celów diagnostycznych.
Application
skurcz ściany aorty, rola smc w normalnych warunkach, ciśnienie krwi, dystrybucja natlenowanej krwi przez krążenie ogólnoustrojowe
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Canine Smooth Muscle Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Zapoznaj się z protokołem CnAOSMC Culture Protocol.
Other Notes
Canine Smooth Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?