Przejdź do
CN304-05
Komórki śródbłonka aorty psów: CnAOEC (Cryovial)
Synonim(y):
Linia komórek śródbłonka
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki21 lipca 2026zSchnelldorf Distribution
3890,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
canine aorta
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
diabetes; cardiovascular diseases
3890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
canine aorta
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 78
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
CnAOEC stanowią przydatny model do badania chorób układu krążenia i testowania potencjalnych środków terapeutycznych, nie tylko ważnych z punktu widzenia weterynarii, ale także mających wpływ na zdrowie ludzi. W badaniu mającym na celu dostosowanie protokołu izolacji immunomagnetycznej stosowanego u ludzi do izolacji krążących komórek śródbłonka u psów, wykazano, że komórki CnAOEC są dodatnie pod względem czynnika von Willebranda, CD146 i zabarwione aglutyniną Ulex europaeus 1 (Wills, 2009). W celu zbadania mechanizmu produkcji N-końcowej części peptydu natriuretycznego typu C (NT-pCNP), biomarkera sepsy u ludzi i psów, CnAOEC poddano działaniu różnych czynników i stwierdzono, że lipopolisacharyd, TNF-α i IL-1β, ale nie IL-6, IL-10, IL-21, CXCL-8, IFN-γ, VEGF-A, stymulowały produkcję NT-pCNP (Osterbur, 2012, 2013). CnAOEC zostały również wykorzystane do wykazania wazoprotekcyjnego działania granatu i izoflawonów sojowych w celu zapobiegania dysfunkcji śródbłonka u psów, która często prowadzi do chorób sercowo-naczyniowych (Baumgartner-Parzer, 2012). Wreszcie, CnAOEC zostały wykorzystane jako kontrola do porównania wzrostu normalnych komórek śródbłonka psów i agresywnych komórek naczyniakomięsaka psów w badaniu badającym szlaki sygnałowe leżące u podstaw onkogenezy naczyniakomięsaka (Murai, 2012) oraz jako kontrola VEGFR2-dodatnia w badaniu mającym na celu zrozumienie przyczyn zmniejszonej liczby krążących komórek progenitorowych w chorobach układu krążenia (Boilson, 2010).
Application
funkcje układu sercowo-naczyniowego, badania nad układem odpornościowym i odrzuceniem przeszczepu, rozwój trójwymiarowych tkanek inżynierii śródbłonkowej, odkrywanie leków, testowanie kompatybilności stent-przeszczep
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Canine Endothelial Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Zapoznaj się z protokołem CnAOEC Culture Protocol.
Other Notes
Canine Endothelial Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CN350-05B300-05CN402-05
morphology
Endothelial
morphology
-
morphology
Endothelial
morphology
chondrocyte
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
arthritis
biological source
canine aorta
biological source
canine coronary artery (normal, tunica intima and media)
biological source
bovine coronary artery (USDA-inspected cattle)
biological source
canine articular cartilage (normal)
growth mode
Adherent
growth mode
-
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 78
karyotype
2n = 78
karyotype
2n = 60
karyotype
2n = 78
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)