Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black phenolic cap, rubber liner
Fitting:
38-400 thread
Packaging:
case of 144 (4 x 36 pack)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
black phenolic cap, rubber liner
packaging
case of 144 (4 x 36 pack)
H
12.5 mm
fitting
38-400 thread
General description
These reusable Corning caps are fabricated specially formulated phenolic resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have GPI 38-400 threads and are provided with a glued-in white rubber liner.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® phenolic cap with white rubber liner
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?