Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 3840 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 22 940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene plate
Color:
orange
Sterility:
non-sterile
22 940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene plate
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 8512
size
384 wells
color
orange
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description GL 32 | description GL 45 | description GL 45 |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| color orange | color orange | color orange | color light gray |
| manufacturer/tradename Corning 8512 | manufacturer/tradename Corning 1395-32LTC | manufacturer/tradename Corning 1395-45LTC | manufacturer/tradename Corning 1395-45LTC2 |
| material polypropylene plate | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| size 384 wells | size - | size - | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® plug caps for round storage tubes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?