Przejdź do
CLS8510
Corning® 384 2D Barcoded Storage Tubes
black polypropylene, square bottom, with generic barcode, non-sterile, lid: no, pack of 384
Synonim(y):
sample tube
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 x 384 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 990,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
120 μL
Material:
black polypropylene , black wells, square bottom
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 384
Feature:
lid: no
12 990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black polypropylene , black wells, square bottom
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
pack of 384
manufacturer/tradename
Corning 8510
parameter
-80-110 °C temp. range
L
14 mm
capacity
120 μL
size
384 wells
tube H
17.5 mm , with tube, heat seal, no lid
volume
130 μL
working volume
110 μL
color
black
General description
The 2D storage tube line is a superior storage solution designed to provide maximum identification.
Features include:
  • IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
  • INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
  • BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
  • COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS8501CLS8509CLS8502
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
capacity
120 μL
capacity
1.3 mL
capacity
120 μL
capacity
1.3 mL
manufacturer/tradename
Corning 8510
manufacturer/tradename
Corning
manufacturer/tradename
Corning 8509
manufacturer/tradename
Corning
material
black polypropylene , square bottom , black wells
material
natural tube, polypropylene , round wells
material
black polypropylene , black wells, round bottom
material
cap, orange tube, polypropylene , round wells
feature
lid: no
feature
-
feature
lid: no
feature
-
packaging
pack of 384
packaging
pack of 96, case of 960
packaging
pack of 384, case of 7680
packaging
pack of 96, case of 960
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)