Przejdź do
CLS7247
Corning® non-treated 1536 well microplates
white, high base, w/o lid, non-sterile
Synonim(y):
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene plate, square wells, white , white bottom
Size:
1536 wells
5250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene plate, square wells, white , white bottom
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
case of 50 ea
manufacturer/tradename
Corning 7247
size
1536 wells
well volume
12.5 μL
well working volume
1-8 μL
color
white
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS7246CLS3835CLS3836
description
white, high base, w/o lid, non-sterile
description
black, high base, w/o lid, non-sterile
description
black, clear bottom, low base, w/o lid, non-sterile
description
black, clear bottom, low base, w/o lid, sterile
size
1536 wells
size
1536 wells
size
1536 wells
size
1536 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
material
polystyrene plate, white , square wells, white bottom
material
black , polystyrene plate, square wells
material
black
material
clear wells, polystyrene plate, square wells
well working volume
1-8 μL
well working volume
1-8 μL
well working volume
-
well working volume
5-8 μL
well volume
12.5 μL
well volume
12.5 μL
well volume
-
well volume
12.5 μL
manufacturer/tradename
Corning 7247
manufacturer/tradename
Corning 7246
manufacturer/tradename
Corning 3835
manufacturer/tradename
Corning 3836
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)