Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104405
Parameter:
20-300 rpm shaking frequency, 4-65 °C temp. range (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
Feature:
fits flask 4 x 1L
Produkt CLS6790 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAC/DC input
120 V, US/Japan plug (AC)
feature
fits flask 4 x 1L
parameter
20-300 rpm shaking frequency, 4-65 °C temp. range (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
external W × D × H
37 cm × 53 cm × 40 cm
platform size
30 cm × 30 cm
General description
Truly a benchtop style, the lid on the Corning benchtop shaking incubator has a low pivot point which provides a space-saving size sure to fit on the lab bench and under shelves. Each unit includes a software package, which provides the option of saving data to an external computer or monitoring rpm and temperature throughout runs. The maximum capacity is 4 x 1L flasks.
Features and Benefits
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® LSE™ Benchtop Shaking Incubator with Platform
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?