Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6180,00 zł
AC/DC input
230 V AC, UK plug
sterility
non-sterile
feature
CE compliant, lid: no
packaging
case of 1, pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 6782-4
parameter
100-1400 rpm speed
L × W × H
16.8 cm × 27.9 cm × 15.3 cm
weight
4.3 kg
color
none
General description
- Large capacity - process up to 4 microplates
- 3 mm orbit for resuspending, homogenizing or vortexing
- Large digital display with single-knob control
- Suitable for cold room or incubator use
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description digital microplate shaker, accommodates up to 4 microplates, 230 V, UK plug, 1/cs | description digital microplate shaker, accommodates up to 4 microplates, 230 V, EU plug, 1/cs | description orbital shaker, without platform, 230V, UK plug, 1/cs | description low speed orbital shaker, w/ flat platform, 230V, UK plug, 1/cs |
| AC/DC input 230 V AC, UK plug | AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | AC/DC input 230 V AC, UK plug | AC/DC input 230 V AC, UK plug |
| packaging pack of 1, case of 1 | packaging case of 1, pack of 1 | packaging pack of 1, case of 1 | packaging case of 1, pack of 1 |
| feature CE compliant, lid: no | feature CE compliant, lid: no | feature CE compliant | feature - |
| L × W × H 16.8 cm × 27.9 cm × 15.3 cm | L × W × H 16.8 cm × 27.9 cm × 15.3 cm | L × W × H 25.6 cm × 31.8 cm × 12.7 cm | L × W × H 25.5 cm × 32.0 cm × 16.0 cm |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| color none | color none | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® LSE™ digital microplate shakers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?