Przejdź do
CLS6780FP
Corning® LSE low speed orbital shakers
low speed orbital shaker, w/ flat platform, 120V, 1/cs
Synonim(y):
laboratory shakers, orbital shakers
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41103811
Produkt CLS6780FP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
120 V AC
feature
CSA approved
packaging
case of 1, pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 6780-FP
parameter
3-60 rpm speed
L × W × H
25.5 cm × 32.0 cm × 16.0 cm
weight
5 kg
suitability
suitable for (ideal for staining and washing of fragile gels)
General description
The Corning LSE Low Speed Orbital Shaker includes a 30 x 30 cm platform and is ideal for staining and destaining gels, washing blots and general mixing applications.
Speed can be set from 3 to 60 rpm and the timer can be set for up to 2 hours or for continuous operation.
  • Gentle motion prevents foaming of liquids
  • Simple analog control with easy-turn knobs
  • 19 mm orbit for blotting, gel staining and general mixing
  • Safe for cold room and incubator use
Application
  • Ideal for staining and washing of fragile gels
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)