Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
Produkt CLS67804 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAC/DC input
120 V AC
sterility
non-sterile
feature
CE compliant, lid: no
packaging
case of 1, pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 6780-4
parameter
100-1400 rpm speed
L × W × H
16.8 cm × 27.9 cm × 15.3 cm
weight
4.3 kg
color
none
General description
The Corning LSE Digital Microplate Shaker features digital control of shaking speed and run time. A single control knob is used to set parameters, and values are shown on a large 3-digit display. A sturdy base encloses the motor for quiet, vibration-free operation. The included stainless steel platform accommodates up to 4 microplates (standard or deep well) and the shaker is safe for use in temperature controlled environments from 4 to 65°C.
- Large capacity - process up to 4 microplates
- 3 mm orbit for resuspending, homogenizing or vortexing
- Large digital display with single-knob control
- Suitable for cold room or incubator use
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® LSE™ digital microplate shakers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?