Przejdź do
CLS6775
Corning® LSE vortex mixers
vortex mixer w/ standard tube head, 120 V, 1/cs
Synonim(y):
laboratory mixer shaker, laboratory mixers, vortexers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41103800
Manufacturer/tradename:
Corning 6775
Produkt CLS6775 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
120 V AC
feature
CE compliant, CSA approved
packaging
case of 1, pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 6775
parameter
0-3400 rpm speed
L × W × H
14 cm × 16 cm × 13 cm
weight
2.2 kg
General description
The Corning variable speed LSE vortex mixer provides fast, efficient mixing with minimal vibration. The unit features a powerful, counter-balanced motor drive, continuous or "touch" mix modes.
  • Variable speed for gentle to vigorous mixing
  • Optimized counter balance for minimal vibration
  • Lightweight and portable
  • Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
  • Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
  • Touch and continuous mix modes
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® LSE vortex mixers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)