Przejdź do
CLS6706
Corning® LSE Platform Rocker
Double Platform, AC/DC input 230 V, AC/DC input 50/60 Hz, AC/DC input, Schuko plug
Synonim(y):
equipment replacement accessory
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41103811
5690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
Double Platform
manufacturer/tradename
Corning 6706
General description
The Corning LSE Platform Rocker is a compact yet high capacity rocker that is ideal for western blotting and general mixing applications. The adjustable rocking speed and fixed 7 degree tilt makes it optimal for staining fragile gels, as well as the more intensive action necessary for washing blots.
The speed of the Corning Platform Rocker can be adjusted from 2 to 60 rpm and the timer can be set for up to 2 hours or for continuous operation. The unit is safe to use in temperature controlled environments up to 70°C and is available in single or high capacity double platform configurations.
Features and Benefits
  • Low profile and compact size
  • 11-pound load capacity
  • Non-slip rubber pads to prevent sample containers from moving during operation
  • Double platform model available for increased capacity
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS6704Z755567Z755559
manufacturer/tradename
Corning 6706
manufacturer/tradename
Corning 6704
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific B3D1308-230-UK plug
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific B3D1308-230-EU plug
feature
Double Platform
feature
-
feature
CE compliant
feature
CE compliant
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® LSE Platform Rocker
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)