CLS64061LFO
PYREX® replacement Squibb separatory funnel w/o valve and stopper
pack of 1 ea
Synonim(y):
akcesoria do wymiany sprzętu
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 6406-1LFO
pojemność
1 L
1 L
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te ekonomiczne zamienniki lejków separacyjnych Squibb nie mają zespołu zaworu z politetrafluoroetylenu (PTFE) ani polietylenowego korka.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)