Przejdź do
CLS4844
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 1000 tips/bag, 10,000 tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
1538,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121600
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079201
Volume:
1—200 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
Bulk Pack, DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no
Packaging:
bag of 1000, case of 10000
Manufacturer/tradename:
Corning 4844
1538,50 zł
Cena katalogowa1810,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
natural tip, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
Bulk Pack, DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no
packaging
bag of 1000, case of 10000
manufacturer/tradename
Corning 4844
volume range
1-200 μL
volume
1—200 μL
General description
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4846CLS4868CLS4862
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
DNase free, barrier: no, endotoxin free, Bulk Pack, RNase free, filter: no, disposable
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, Bulk Pack
feature
DNA free: no, RNase free: no, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, Bulk Pack
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation: no, Bulk Pack
volume
1—200 μL
volume
100—1000 μL
volume
100—1000 μL
volume
1—200 μL
manufacturer/tradename
Corning 4844
manufacturer/tradename
Corning 4846
manufacturer/tradename
Corning 4868
manufacturer/tradename
Corning 4862
material
natural tip, polypropylene
material
blue tip, polypropylene
material
blue tip, polypropylene
material
natural tip, polypropylene
packaging
bag of 1000, case of 10000
packaging
bag of 1000, case of 10000
packaging
bag of 1000, case of 1000
packaging
bag of 1000, case of 1000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® universal fit pipet tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)