Przejdź do
CLS480123
Corning® LSE™ single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 20 x 13 mm tubes, 1/cs
Synonim(y):
equipment replacement accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41102404
eCl@ss:
32090113
Manufacturer/tradename:
Corning 480123
Feature:
Holds 20 x 13 mm tubes
Packaging:
case of 1, pack of 1
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
Holds 20 x 13 mm tubes
packaging
case of 1, pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 480123
suitability
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
General description
Corning LSE single blocks are suitable for the following digital dry baths:
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS480121CLS480120CLS480127
description
single block, 20 x 13 mm tubes, 1/cs
description
single block, 20 x 10 mm tubes, 1/cs
description
single block, 35 x 6 mm tubes, 1/cs
description
single block, 6 x 20 mm tubes, 1/cs
manufacturer/tradename
Corning 480123
manufacturer/tradename
Corning 480121
manufacturer/tradename
Corning 480120
manufacturer/tradename
Corning 480127
feature
Holds 20 x 13 mm tubes
feature
Holds 20 x 10 mm tubes
feature
Holds 35 x 6 mm tubes
feature
Holds 6 x 20 mL tubes
packaging
pack of 1, case of 1
packaging
case of 1, pack of 1
packaging
case of 1, pack of 1
packaging
case of 1, pack of 1
suitability
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
suitability
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
suitability
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
suitability
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)