Przejdź do
CLS4628
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
leur fitting, sterile, weight 500 g
Synonim(y):
Corning cap
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
orange polypropylene cap (disposable)
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of 1 ea
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
orange polypropylene cap (disposable)
sterility
sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 4628
cap size
45 mm
tubing I.D. × O.D. × L
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
weight
500 g
General description
Corning microcarriers with Corning CellBIND, low concentration Synthemax II, and untreated surfaces are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. These aseptic transfer caps are sterile (10-6 SAL), and individually double bagged. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4626CLS4627CLS3562
description
leur fitting, sterile, weight 500 g
description
leur fitting, sterile, weight 100 g
description
MPC fitting, sterile, weight 100 g
description
aseptic transfer cap for 1 L plastic spinner flasks, 1/8" dip tube, 0.2 μm vent, male luer lock, sterile, 2/cs
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
orange polypropylene cap (disposable)
material
orange polypropylene cap (disposable)
material
orange polypropylene cap (disposable)
material
polyethylene , polyethylene cap (filling cap)
manufacturer/tradename
Corning 4628
manufacturer/tradename
Corning 4626
manufacturer/tradename
Corning 4627
manufacturer/tradename
Corning 3562
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1, case of 2
weight
500 g
weight
100 g
weight
100 g
weight
-
cap size
45 mm
cap size
45 mm
cap size
45 mm
cap size
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)