Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black/clear bottom
Size:
96 wells
Aby zapytać o ten produkt CLS4594, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
black/clear bottom
sterility
non-sterile
feature
lid, Fibronectin
manufacturer/tradename
Corning 4594
size
96 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
Application
These plates are general assay plates, ideal for solution-based assays (i.e. hemagglutination or precipitation assays), serial dilutions and general storage applications.
Features and Benefits
- Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, for sharp, clear images and minimal background in fluorescent assays
- Opaque walls of microplates minimize well-to-well cross-talk
- Optically clear flat bottom for direct microscopic viewing
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 96 well plates
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?