Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
black polystyrene , flat bottom wells clear , round wells
Size:
96 wells
Produkt CLS3823 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
black polystyrene , flat bottom wells clear , round wells
sterility
non-sterile
feature
lid, skirt
packaging
pack of 1 ea, case of 10 ea
manufacturer/tradename
Corning 3823
size
96 wells
well size
96
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
wells
96 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
(multicoated (Collagen I, Fibronectin, Gelatin, Laminin, Poly-D-Lysine, TC-treated))
General description
- Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene plates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340nm
- Opaque walls to prevent well-to-well crosstalk
- Optically clear flat well bottom permits direct microscopic viewing
- Can be used for both top and bottom reading instruments
- Nonreversable lids with condensation rings to reduce contamination
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® multicoated microplates
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?