Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
10 150,00 zł
material
clear bottom, flat bottom clear , white polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
case of 100 ea, bag of 25 ea
manufacturer/tradename
Corning 3765
size
384 wells
well size
384
well volume
112 μL
wells
384 wells
working volume
20-80 μL , low flange
suitability
suitable for tissue
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| size 384 wells | size 384 wells | size 384 wells | size 384 wells |
| suitability suitable for tissue | suitability suitable for tissue | suitability suitable for tissue | suitability suitable for (cell cuture) |
| material clear bottom, white polystyrene , flat bottom clear | material clear bottom, clear polystyrene , flat bottom | material black polystyrene , clear bottom, flat bottom , polystyrene plate | material flat bottom , polystyrene , square white wells, white bottom, white polystyrene |
| working volume 20-80 μL , low flange | working volume - | working volume 80 μL | working volume 80 μL |
| wells 384 wells | wells 384 wells | wells - | wells - |
| manufacturer/tradename Corning 3765 | manufacturer/tradename Corning 3701 | manufacturer/tradename Corning 3764BC | manufacturer/tradename Corning 3570 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?