Przejdź do
CLS3743
Corning® Thermowell GOLD PCR 1 x 8 cap strips
Synonim(y):
1 x 8 cap strips, 8 well cap strips
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1250 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Color:
clear
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 125, case of 1250
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
sterility
non-sterile
feature
autoclavable, designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
packaging
pack of 125, case of 1250
manufacturer/tradename
Corning 3743
technique(s)
PCR: suitable
color
clear
suitability
suitable for (PCR applications)
General description
  • Made of thin wall polypropylene and designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3748CLS3742CLS3741
description
-
description
-
description
-
description
1 × 8 PCR tube strips, 0.2mL, no caps, clear, 1250/cs
feature
autoclavable, designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
feature
autoclavable, designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
feature
autoclavable, designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates, designed with an optically clear flat cap for RT-PCR and other fluorescent or luminescent applications
feature
RNase and DNase free, autoclavable, cap: no, Bottom style: conical
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
color
clear
color
assorted colors
color
clear
color
clear
manufacturer/tradename
Corning 3743
manufacturer/tradename
Corning 3748
manufacturer/tradename
Corning 3742
manufacturer/tradename
Corning 3741
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
conical bottom tube, polypropylene
packaging
pack of 125, case of 1250
packaging
pack of 125, pack of 1250
packaging
pack of 125, case of 1250
packaging
pack of 125, case of 1250
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)