Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
10 mL
Sterility:
sterile
Feature:
subdivision
Manufacturer/tradename:
Corning 357530
Material:
polystyrene
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
sterility
sterile
feature
subdivision
manufacturer/tradename
Corning 357530
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
10 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 10 mL, space saver, sterile | description capacity 25 mL, space saver, sterile | description capacity 2 mL, sterile | description capacity 5 mL, space saver, sterile |
| capacity 10 mL | capacity 25 mL | capacity 2 mL | capacity 5 mL |
| feature subdivision | feature subdivision | feature subdivision | feature subdivision |
| manufacturer/tradename Corning 357530 | manufacturer/tradename Corning 357515 | manufacturer/tradename Corning 357508 | manufacturer/tradename Corning 357529 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Bulk Packed Serological Pipettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?