Przejdź do
CLS357501
Corning® Falcon® Aspirating Pipet
capacity 5 mL, sterile
Synonim(y):
Corning pipet accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
5 mL
Material:
polystyrene
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
subdivision: no
manufacturer/tradename
Corning 357501
capacity
5 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS357558CLS357529CLS357543
description
capacity 5 mL, sterile
description
capacity 2 mL, sterile
description
capacity 5 mL, space saver, sterile
description
capacity 5 mL, individually wrapped, clear-plastic, sterile
manufacturer/tradename
Corning 357501
manufacturer/tradename
Corning 357558
manufacturer/tradename
Corning 357529
manufacturer/tradename
Corning 357543
capacity
5 mL
capacity
2 mL
capacity
5 mL
capacity
5 mL
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
feature
subdivision: no
feature
subdivision: no
feature
subdivision
feature
individually wrapped clear-plastic, subdivision
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)