Merck
CLS356699
Corning® BioCoat Collagen I Microplate
well size 96 wells, flat bottom white wells
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiały
flat bottom white wells
Właściwości
lid: no
opakowanie
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
producent / nazwa handlowa
Corning 356699
rozmiar dołka
96 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1