Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2810,00 zł
material
flat bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
manufacturer/tradename
Corning 356652
well size
6 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid | description well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid | description well size 96 wells, flat bottom clear wells | description well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| feature lid | feature lid | feature lid: no | feature lid |
| manufacturer/tradename Corning 356652 | manufacturer/tradename Corning 354652 | manufacturer/tradename Corning 356689 | manufacturer/tradename Corning 356515 |
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface |
| material flat bottom clear wells | material flat bottom clear wells | material flat bottom clear wells | material flat bottom clear wells |
| packaging pkg of 50 ea (10 packs of 50) | packaging pkg of 5 ea (1 pack of 5) | packaging pkg of 50 ea (10 packs of 50) | packaging pkg of 50 ea (10 packs of 50) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® BioCoat™ Gelatin Multiwell Plate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?