Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121812
Diam.:
60 mm
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Manufacturer/tradename:
Corning 356401
Packaging:
pkg of 100 ea (1 pack)
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
lid
packaging
pkg of 100 ea (1 pack)
manufacturer/tradename
Corning 356401
diam.
60 mm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diam. 60 mm | description diam. 100 mm | description diam. 35 mm | description diam. 150 mm |
| feature lid | feature lid | feature lid | feature lid |
| manufacturer/tradename Corning 356401 | manufacturer/tradename Corning 354450 | manufacturer/tradename Corning 354456 | manufacturer/tradename Corning 354551 |
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface |
| diam. 60 mm | diam. 100 mm | diam. 35 mm | diam. 150 mm |
| packaging pkg of 100 ea (1 pack) | packaging pkg of 10 ea (1 pack ) | packaging pkg of 20 ea (1 pack ) | packaging pkg of 5 ea (1 pack ) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® BioCoat™ Collagen I Culture Dish
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?