Przejdź do
CLS354640
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear black wells, lid
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
flat bottom clear black wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
flat bottom clear black wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
manufacturer/tradename
Corning 354640
well size
96 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS356697CLS356693CLS354620
description
well size 96 wells, flat bottom clear black wells, lid
description
well size 384 wells, clear black wells
description
well size 96 wells, flat bottom clear wells
description
well size 96 wells, flat bottom opaque white wells, lid
feature
lid
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
manufacturer/tradename
Corning 354640
manufacturer/tradename
Corning 356697
manufacturer/tradename
Corning 356693
manufacturer/tradename
Corning 354620
material
flat bottom clear black wells
material
clear black wells
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom opaque white wells
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
packaging
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
packaging
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)