Merck
CLS3514
Corning® FiltrEX plates
polystyrene non-sterile, 100 ea
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa 96
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.24
Material:
polystyrene
Sterility:
non-sterile
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fluid Guard dla Corning® 96-dołkowych płytek FiltrEX, polystyrene, non-sterile
material
polystyrene
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 3514
General description
Osłona płynu jest wykonana z termoformowanego polistyrenu, niesterylna i łatwo zatrzaskuje się na podstawie płytki filtracyjnej. Unikalna konstrukcja umożliwia ręczne lub zautomatyzowane nałożenie osłony na płytkę. Osłona służy do ochrony mebli laboratoryjnych i sprzętu przed niebezpiecznymi lub radioaktywnymi materiałami.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)