Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PVDF membrane, vent cap
sterility
sterile
packaging
case of 5
manufacturer/tradename
Corning 3281
L
7 cm
filter size
50 mm
tubing I.D.
9.5 mm
General description
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Features and Benefits
- Corning® CellSTACK® accessories vented cap has 50 mm.
- 0.2 μm pore non-wettable (hydrophobic) polyvinylidene difluoride (PVDF) membrane.
- 33mm threaded cap.
- Enables gas exchange while minimizing the risk of contamination.
- Filter connected to cap with 3/8.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material PVDF membrane, vent cap | material cap (fill), orange high-density polyethylene cap | material cap (vent) | material cap (fill) |
| manufacturer/tradename Corning 3281 | manufacturer/tradename Corning 3282 | manufacturer/tradename Corning 3284 | manufacturer/tradename Corning 3339 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| packaging case of 5 | packaging case of 5 | packaging case of 4 | packaging case of 4 |
| tubing I.D. 9.5 mm | tubing I.D. - | tubing I.D. 9.5 mm | tubing I.D. - |
| L 7 cm | L - | L 7 cm | L - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?