Przejdź do
CLS3080
Corning ® 96 Well Microplate Storage Mat
non-sterile
Synonim(y):
96-Well Storage Mat, Microplate Storage Mat, Storage Mat for Microplates
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Size:
96 wells
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
storage mat III
sterility
non-sterile
packaging
case of 100 ea, pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Corning 3080
size
96 wells
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
binding type
non-treated surface
General description
  • Corning® 96 Well Microplate Storage Mat fits Corning® 96 round well plates and blocks.
  • Manufactured from EVA (ethyl vinyl acetate) and is compatible with DMSO.
  • Nonsterile and non-treated surface.
  • Free of DNase- and RNase.
  • Applied manually or with Storage Mat Applicator.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3363CLS3795CLS3916
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell culture)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
packaging
case of 100 ea, pack of 25 ea
packaging
case of 100, bag of 25 ×
packaging
bag of 25
packaging
bag of 20
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
description
storage mat III
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)