Przejdź do
CLS3006
Corning® single use spatulas
V-scoop/spoon
Synonim(y):
Disposable spatulas
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122403
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3006
L
250 mm
General description
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3012CLS3007CLS3013
description
V-scoop/spoon
description
microspatula, tapered end/scoop
description
flat end/spoon
description
microspatula, rounded end/scoop
L
250 mm
L
150 mm
L
250 mm
L
150 mm
manufacturer/tradename
Corning 3006
manufacturer/tradename
Corning 3012
manufacturer/tradename
Corning 3007
manufacturer/tradename
Corning 3013
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)