Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 11902
Packaging:
pkg of 4 ea
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
feature
female MPC connector
packaging
pkg of 4 ea
manufacturer/tradename
Corning 11902
General description
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description filling accessory, C-Flex tubing diam. 3/8 in., female MPC connector, sterile | description stacking device, ABS | description tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4 | description sterile, fill cap, female MPC coupling, 6.4 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill) |
| manufacturer/tradename Corning 11902 | manufacturer/tradename Corning 3331 | manufacturer/tradename Corning 3284 | manufacturer/tradename Corning 3328 |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| feature female MPC connector | feature - | feature - | feature - |
| packaging pkg of 4 ea | packaging - | packaging case of 4 | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?