Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 187,00 zł |
Informacje o tej pozycji
187,00 zł
material
polyethylene
sterility
sterile
feature
closure type screw cap
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 10035
color
orange
General description
- Jednorazowy korek z gwintem 33 mm
- Stała nasadka jest używana w systemach zamkniętych lub w hodowlach komórkowych, gdzie wentylacja nie jest konieczna.
- Sterylizowane za pomocą promieniowania gamma
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description disposable screw cap, orange, sterile | description surface area 1720 cm2, designed for use in cell culture automated platforms, bag of 4, case of 24 | description surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 4, case of 24 | description surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 1, case of 4 |
| color orange | color - | color - | color - |
| sterility sterile | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated |
| feature closure type screw cap | feature cap, graduations: no | feature cap, graduations: no | feature cap, graduations: no |
| manufacturer/tradename Corning 10035 | manufacturer/tradename Corning 10024 | manufacturer/tradename Corning 10034 | manufacturer/tradename Corning 10030 |
| material polyethylene | material cap (plug seal), flat cap, polystyrene , rectangular bottom flask, rectangular flask, straight neck | material cap (plug seal), flat cap, polystyrene , rectangular bottom flask, rectangular flask, straight neck | material cap (plug seal), flat cap, polystyrene , rectangular bottom flask, rectangular flask, straight neck |
| packaging case of 4 | packaging case of 24, bag of 4 | packaging case of 24, bag of 4 | packaging bag of 1, case of 4 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?