Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
24 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
96 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41116158
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit provides a complete solution for Chromatin Immunoprecipitation including columns and reagents for DNA purification and an integrated protocol for ChIP DNA amplification with our GenomePlex® Whole Genome Amplification Kit (WGA2) . The flexible format allows for immunoprecipitation and purification of DNA from mammalian cells or tissue in a convenient strip-well format.
For Frequently Asked Questions about this kit, please see ChIP Troubleshooting Questions.
For Frequently Asked Questions about this kit, please see ChIP Troubleshooting Questions.
Application
The Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit is a flexible, rapid and complete method for investigating protein-DNA interactions by chromatin immunoprecipitation (ChIP).
Features and Benefits
- Fast—Total protocol time of less than 6 hours making the Imprint kit the fastest on the market
- Sensitive—As few as 10,000 cells required for each ChIP sample
- Convenient—Fewest steps of any available ChIP protocol
- Flexible—Protocols for cells or tissue, and convenient strip-well format for high-throughput applications
- Complete—Includes columns and reagents for DNA purification as well as an integrated protocol for amplification with the GenomePlex technology
Legal Information
GenomePlex is a registered trademark of Takara Bio USA, Inc.
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
- Proteinase K from Tritirachium album, buffered aqueous glycerol solution, Molecular Biology, ≥800 units/mL
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?