Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
Form:
solution (in 10 mM Tris, 1 mM EDTA)
Storage temp.:
−20°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solution (in 10 mM Tris, 1 mM EDTA)
packaging
pkg of 1 vial
pH range
7.5-8.5
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
EUR-2019-nCoV E Individual Assay służy do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 metodą qPCR (test nukleazy 5′).
Produkt składa się ze starterów i sond, których sekwencje zostały zaprojektowane i udostępnione publicznie przez Charité Institute of Virology - Universitätsmedizin Berlin.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie SigmaAldrich.com/ncov.
Produkt składa się ze starterów i sond, których sekwencje zostały zaprojektowane i udostępnione publicznie przez Charité Institute of Virology - Universitätsmedizin Berlin.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie SigmaAldrich.com/ncov.
Features and Benefits
Startery do przodu i do tyłu w każdej probówce mają następujące cechy:
Podwójnie znakowana sonda w każdej probówce ma następujące właściwości:
- Zasady DNA
- Bez modyfikacji
- Oczyszczone desaltem
- 8 nmol każdy
Podwójnie znakowana sonda w każdej probówce ma następujące właściwości:
- Zasady DNA
- 6-FAM™ reporter
- BXQ (Block All Quencher-SigmaAldrich.com/bxq)
- Oczyszczony metodą HPLC
- 4nmol
Other Notes
The product includes 1 individual tube of a 20X primer and probe pool for quantification of a SARS-CoV-2 gene.
Assay included is E_Sarbeco.The forward primer, reverse primer, and probe are at final concentrations of 8, 8, and 4 μM, respectively.
E_Sarbeco Assay:
Forward Primer ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT
Reverse Primer ATATTGCAGCAGTACGCACACA
Dual-Labeled Probe ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG
Assay included is E_Sarbeco.The forward primer, reverse primer, and probe are at final concentrations of 8, 8, and 4 μM, respectively.
E_Sarbeco Assay:
Forward Primer ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT
Reverse Primer ATATTGCAGCAGTACGCACACA
Dual-Labeled Probe ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG
Legal Information
FAM is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?