Przejdź do
CHA00011
EUR-2019-nCoV Testy do wykrywania RNA wirusa SARS-CoV-2
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
Form:
solution (in 10 mM Tris, 1 mM EDTA)
Storage temp.:
−20°C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution (in 10 mM Tris, 1 mM EDTA)
packaging
pkg of 2 vials
pH range
7.5-8.5
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Testy EUR-2019-nCoV są przeznaczone do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 metodą qPCR (test nukleazy 5′).
Produkt składa się ze starterów i sond, których sekwencje zostały zaprojektowane i udostępnione publicznie przez Charité Institute of Virology - Universitätsmedizin Berlin.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie SigmaAldrich.com/ncov.
Features and Benefits
Startery do przodu i do tyłu w każdej probówce mają następujące cechy:
  • Zasady DNA
  • Bez modyfikacji
  • Oczyszczone desaltem
  • 8 nmol każdy E_Sarbeco i 10 nmol każdy zmodyfikowany RdRp
Podwójnie znakowana sonda w każdej probówce ma następujące właściwości:
  • Zasady DNA
  • 6-FAM reporter
  • BXQ (Block All Quencher-SigmaAldrich.com/bxq)
  • Oczyszczony metodą HPLC
  • 4 nmol E_Sarbeco i 5 nmol zmodyfikowanego RdRp
Other Notes
The product includes 2 individual tubes of 20X primer and probe pools for quantification of SARS-CoV-2 genes. Assays included are E_Sarbeco and Modified RdRp (formerly Discrimatory) genes.
The forward primer, reverse primer, and probe are at final concentrations of 8, 8, and 4 μM (E_Sarbeco); and, 10, 10, and 5 μM (Modified RdRp), respectively.
E_Sarbeco Assay:
Forward Primer ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT
Reverse Primer ATATTGCAGCAGTACGCACACA
Dual-Labeled Probe ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG
Modified RdRp Assay:
Forward Primer AAATGGTCATGTGTGGCGGT
Reverse Primer GTTAAAAACACTATTAGCATAAGCAGTTGT
Dual-Labeled Probe CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC
Legal Information
FAM is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)