Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse unknown/unspecified
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial-like
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse unknown/unspecified
packaging
tube of 5 μg 99072806-DNA-5UG, pkg of vial of cells 99072806-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
ATDC5 został wykorzystany do badania różnicowania chrząstki.
Biochem/physiol Actions
Chondrogenna linia komórkowa ATDC5 została wyprowadzona z teratokarcynoma AT805. Komórki wykazały sekwencyjną zmianę fenotypu in vitro. Obejmują one etapy od kondensacji mezenchymalnej do zwapnienia. Białko morfogenetyczne kości-2 (BMP-2) stymulowało sekwencyjny postęp różnicowania we wczesnej i późnej fazie. Aktywacja receptora hormonu przytarczyc (PTH)/peptydu związanego z PTH (PTHrP) spowodowała zahamowanie tej zdolności różnicowania.
Mysz 129 teratocarcinoma AT805 pochodna
Preparation Note
DMEM: Ham′s F12 (1:1) + 2mM Glutamina + 5% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rozdzielenie subkonfluentnych hodowli (70-80%), tj. wysiewanie przy 1-3 x 10 000 komórek/cm² przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA;CO2; 37°C subkultura co 2-3 dni.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?