Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse unknown/unspecified
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Fibroblast
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse unknown/unspecified
packaging
tube of 5 μg 97040310-DNA-5UG, pkg of vial of cells 97040310-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badanie niedoboru LRP i LRP.
Biochem/physiol Actions
Fibroblast zarodka myszy z niedoborem LRP, heterozygotyczny
Linia komórkowa PEA-10 jest heterozygotyczna pod względem zaburzenia genu dla białka związanego z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości (LRP). PEA-10 uzyskano z fibroblastów pochodzących z 15-dniowych zarodków myszy hybrydowych C57BL/6x129 F1. Wraz z liniami komórkowymi PEA-13 (numer katalogowy Sigma. 97040311) i MEF-1 (numer katalogowy Sigma. 98061101) dostępny jest system eksperymentalny do analizy komórkowego wychwytu funkcjonalnie zróżnicowanych ligandów i skutków niedoboru LRP. Ma to znaczenie, ponieważ zarodki myszy z niedoborem LRP umierają wcześnie podczas ciąży.
Preparation Note
Rozdzielić hodowle w stosunku 1:6 do 1:10, tj. wysiać 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?