Merck
COR-L321
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020756, human unknown/unspecified, Not specified
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human unknown/unspecified
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Aggregates in suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Not specified
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human unknown/unspecified
packaging
tube of 5 μg 96020756-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96020756-1VL
growth mode
Aggregates in suspension
karyotype
Not specified
morphology
Not specified
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Linia komórkowa COR-L321 została uzyskana od 58-letniej pacjentki po chemioterapii.
Ludzki rak płuc
Preparation Note
Hodowle należy utrzymywać na poziomie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki rosną wolno i w dużych skupiskach.
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)