Przejdź do zawartości
RIN-m
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 95071701
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat pancreas
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial-like
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat pancreas
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 95071701-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95071701-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial-like
products
Somatostatin, insulin
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badanie biologii komórek wysp trzustkowych, syntezy, przechowywania i wydzielania insuliny i somatostatyny.
Biochem/physiol Actions
Guz komórek wysp trzustkowych szczura
Wyhodowany z przeszczepialnego guza trzustki wysepek Langerhansa. Guz powstał u napromieniowanego szczura albinosa z zahamowanym NEDH i był utrzymywany przez seryjne przeszczepy u szczurów Nedh. Po transplantacji do atymicznych nagich myszy linia komórkowa RIN-m została utworzona z czwartego heterotransplantu nagiej myszy, 9 dni po usunięciu guza komórki zostały wystawione na działanie pożywki wolnej od cystyny, co spowodowało całkowitą eliminację komórek podobnych do fibroblastów. Komórki RIN-m wydzielają insulinę i somatostatynę. Wykryto wysoki poziom L-dopa-dekarboksylazy i granulek wydzielniczych związanych z błoną. RIN-5F (95090402) został utworzony jako klon wtórny z RIN-m.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)