Przejdź do zawartości
X1/5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95051229, human cervix, Epithelial
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human cervix
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human cervix
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 95051229-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95051229-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Specyficzna i rygorystyczna kontrola aktywności pojedynczego genu (lucyferazy) w komórce ssaka może być monitorowana. Nadaje się również do tworzenia
Biochem/physiol Actions
Ludzki (HeLa) z tTA
X1/5 jest linią komórkową HeLa stabilnie transfekowaną represorem tet połączonym z aktywującą domeną białka wirionowego 16 wirusa opryszczki pospolitej, generując w ten sposób transaktywator kontrolowany tetracykliną (tTA) Stymuluje to transkrypcję z minimalnej sekwencji promotora pochodzącej z ludzkiego promotora cytomegalowirusa IE w połączeniu z sekwencjami operatora tet. Integracja genu lucyferazy kontrolowanego przez promotor zależny od tTA do linii komórkowej HeLa produkującej tTA prowadzi do wysokiego poziomu ekspresji lucyferazy wrażliwej na tetracyklinę. Aktywność lucyferazy może być regulowana w zakresie do pięciu rzędów wielkości w zależności od stężenia tetracykliny w pożywce hodowlanej (0-1ug/ml). Specyficzna i ścisła kontrola aktywności pojedynczego genu (lucyferazy) w komórce ssaka może być monitorowana. Nadaje się również do tworzenia sytuacji włączania/wyłączania i analizy szybkości rozpadu mRNA w warunkach fizjologicznych
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 1% witamin + 500 μg/ml G418 + 300 μg/ml higromycyny + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS). Zamrozić komórki w 40% pożywce, 10% dimetylosulfotlenku (DMSO) i 50% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku od 1:5 do 1:20, tj. wysiewając od 5x1 000 do 2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA. Alternatywnie, komórki można przemyć PBS i podhodować po dodaniu PBS z 0,8 mM EDTA (30% pierwotnej objętości).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)