Merck
2H6-C2
no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgG2b
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
Sp2/0
Reactivity:
Anti-Bovine Herpes Virus 1 (BHV-1)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
packaging
tube of 5 μg 95022203-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95022203-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myeloma
Sp2/0
Reactivity
Anti-Bovine Herpes Virus 1 (BHV-1)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Wirus opryszczki bydła 1
Application
Testowanie in vitro siły działania szczepionek przeciwko BHV-1.
Biochem/physiol Actions
Mysz Sp2/0 x śledziona myszy BALB/c
Przeciwciało jest skierowane przeciwko immunodominującej glikoproteinie wirusa opryszczki bydła 1 BHV-1 (wirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy).
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 2 5% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 5% surowicy końskiej (HS)
Hodowle należy utrzymywać w temperaturze od 100 000 do 1 000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by [email protected] to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)