Merck
LS 123
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94120801, human colon, Epithelial
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human colon
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal no. 63 (2n=46), hypotriploid
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human colon
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 94120801-DNA-5UG, pkg of vial of cells 94120801-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal no. 63 (2n=46), hypotriploid
morphology
Epithelial
products
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 9,13
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 7,8
TPOX: 9
vWA: 16
Ludzki gruczolakorak okrężnicy
Powstał w 1974 r. z drugiego z serii 3 pierwotnych guzów okrężnicy wyciętych u 65-letniej kobiety rasy kaukaskiej, który został sklasyfikowany jako gruczolakorak okrężnicy produkujący mucynę typu B wg Duke'a. LS 123 jest aneuploidalny, nie rośnie progresywnie u nagich myszy i tworzy kolonie tylko we wzbogaconej pożywce półstałej opracowanej dla komórek macierzystych guza. Komórki będą rosły w pożywce o niskiej zawartości surowicy lub bez surowicy. W testach na skórze zarodka pisklęcia komórki rosną jako dobrze zróżnicowany, nieprawidłowy nabłonek okrężnicy z niewielką aktywnością mitotyczną i niską inwazyjnością. LS 123 wykazuje kilka właściwości związanych z nowotworami, ale ma niewielki potencjał inwazyjny i może reprezentować wczesny etap rozwoju guza.
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS) (inaktywowana termicznie).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:8, tj. wysiać 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu trypsyny 0,25% lub trypsyny/EDTA; 5%CO2, 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)