Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat liver
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal no. 52 (50-55)
Morphology:
Fusiform
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat liver
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 94101905-DNA-5UG, pkg of vial of cells 94101905-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal no. 52 (50-55)
morphology
Fusiform
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania toksyczności; kontrola negatywna dla zróżnicowanego wątrobiaka
Biochem/physiol Actions
H5 jest podklonem H4-II-E-C3 (numer katalogowy Sigma. 85061112), który pochodzi z wątrobiaka Reubera H-35 indukowanego przez chemiczną karcynogenezę u szczura A x C. Odróżnicowane komórki H5 wyrażają wysoki poziom dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i wykazują czas podwojenia populacji wynoszący 12 godzin. Zróżnicowane warianty to H4IIEC3 (85061112), Fao i inne.
Wątrobiak szczura
Preparation Note
Coon's modified Ham's F12 (lub Kaign's modified Ham's F12 + 45mg/L kwasu askorbinowego + 18mg/L inozytolu) + 2mM glutaminy + 5% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) od 1:50 do 1:100, tj. wysiewać przy 1-2x1000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?