Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse skin
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Hypotetraploid
Morphology:
Epithelial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse skin
packaging
tube of 5 μg 94101901-DNA-5UG, pkg of vial of cells 94101901-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Hypotetraploid
morphology
Epithelial
products
Alpha-foetoprotein and Albumin
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Mysi wątrobiak wyizolowany z przeszczepialnego wątrobiaka BW7756 u myszy C57 leaden/J (patrz odniesienie: Różnicowanie). Syntetyzuje w znaczących ilościach tylko białka wątrobowe, które pojawiają się na wczesnym etapie rozwoju płodowego. Większość komórek zawiera co najmniej dwa, a często kilka jąderek, kropelki tłuszczu są rzadkie. Mieszaninę komórek BW1-J i Fao poddano działaniu nieaktywnego wirusa Sendai w celu wytworzenia hybryd w stosunku 1 kolonia hybrydowa/50 komórek BW1-J.
Wątrobiak myszy
Preparation Note
Coon's modified Ham's F12 (lub Kaign's modified Ham's F12 + 45mg/L kwasu askorbinowego + 18mg/L inozytolu) + 2mM glutaminy + 5% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Podzielić półstałe kultury (70%) 1:50, tj. wysiewać przy 2x1000 - 5x1000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Zmiana pożywki trzy razy w tygodniu.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?